EP5804793005
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 8 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2 ea
Größe auswählen
€ 222,00
Größe auswählen
About This Item
€ 222,00
Materialien
conical bottom
Leistungsmerkmale
holds 8 x Eppendorf Tube® 5.0 mL,
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804793005 (Global)
Parameter
3,215 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
60 mm
Durchmesser
17 mm
Kompatibilität
for use with 250 mL round buckets
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)