Merck
BR28930
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 315-385 mm pipettes
Größe auswählen
1 EA
€ 67,70
€ 67,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 67,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NB.13
€ 67,70
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
Holds 315-385 mm pipettes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 28930
Allgemeine Beschreibung
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)