Merck
EP5702746002
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-24-11, without lid
Größe auswählen
1 EA
€ 467,00
€ 467,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 467,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
€ 467,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
F-45-24-11, without lid
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702746002
Parameter
4,400 max. RCF (1,770 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Allgemeine Beschreibung
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)