EP5427752005
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight
Größe auswählen
€ 925,00
Größe auswählen
About This Item
€ 925,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 24 x spin columns
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427752005
Parameter
13,200 max. RCF (19,090 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5430/5430R
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)