Merck
EP5495404007
Eppendorf® F-32x0.2 rotor
for 32 x 0.2-mL PCR tubes tubes or 4 x 8 PCR strips, incl. rotor cover, Centrifuge 5420
Größe auswählen
1 EACH
€ 552,00
€ 552,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
€ 552,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.82
€ 552,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
for 32 x 0.2-mL PCR tubes tubes or 4 x 8 PCR strips, incl. rotor cover, Centrifuge 5420
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5495404007
Parameter
10,000 rpm speed
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)