Merck
EP5427708006
Adapter for Eppendorf® F-45-18-17-Cryo Rotor
holds 1 x 1.5 mL HPLC vials, pack of 18 ea
Größe auswählen
18 EA
€ 149,00
€ 149,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
18 EA
€ 149,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
€ 149,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
holds 1 x 1.5 mL HPLC vials
Verpackung
pack of 18 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427708006 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor F-45-18-17-Cryo
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)