Merck
EP5495505008
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-10x5, to hold, 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
lid
to hold 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes
FA-10x5
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5495505008
Parameter
15,060 max. RCF (21,300 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5425
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG