EP0030129598
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
PCR clean, skirted, red, pkg of 25 ea
Größe auswählen
€ 203,00
Größe auswählen
About This Item
€ 203,00
Empfohlene Produkte
Materialien
red wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
PCR clean skirted
skirt
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030129598
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 well
Arbeitsvolumen
150 μL
Farbe
red
Bindungsart
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
- Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
- OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
- Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)