Merck
EP0030128648
Eppendorf® twin.tec 96-Well-PCR-Platten
colorless plate, conical bottom colorless wells, skirted, pkg of 25 ea
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Größe auswählen
25 EA
€ 154,00
€ 154,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EA
€ 154,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.15
€ 154,00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless plate
conical bottom colorless wells
polycarbonate
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt (Skirted)
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030128648
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 wells
Maximales Well-Volumen
150 μm
Allgemeine Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten für Zuverlässigkeit bei jedem PCR-Assay. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der starre Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für Automatisierungs- und Hochdurchsatzprozesse, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eppendorf® Twin tec PCR-Platten haben extrem dünnwandige Polypropylen-Wells für eine optimale Wärmeübertragung auf die Proben und extrem robuste Polycarbonrahmen für ultimative Steifigkeit und Drehfestigkeit.
  • Für Barcodes und automatische Arbeitsabläufe optimierter Rand.
  • Innerhalb der für SBS empfohlenen Stellfläche (127,76 × 85,47 mm ±0,25 mm).
  • Stapelbar.
  • Acht Löcher in der Umrandung erleichtern die Positionierung im und die Entnahme aus dem Thermocycler.
  • Flaches Design für erhöhte Effizienz der PCR and maximale Effizienz bei kleinen Probenvolumen.
  • 150 μl maximales Wellvolumen (bei Verwendung mit Abdeckstreifen).
  • Ideal für quantitative Echtzeit-PCR und OptiTrack®-Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)