Merck
EP0030078519
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.®
PCR clean, sterile, tip volume × L 0.1-10 μL × 40 mm, medium gray tip, case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
Synonym(e):
pipetting tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Sterilität
sterile (PCR clean/sterile)
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
PCR clean
RNase and DNase free
filter low retention etc.
Verpackung
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030078519
tip volume × L
0.1-10 μL × 40 mm
Farbe
medium gray tip
Bindungsart
low binding surface
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Einzigartiger zweiphasiger Filterschutz mit ep Dualfilter T.I.P.S®.
Die Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® sind die ersten Filterspitzen mit einem Zweiphasenfilter zum Schutz vor Kontamination. Die Spitzen werden in höchstmöglicher Qualität aus reinen, nicht recycelten Materialien unter Reinraumbedingungen hergestellt. Sie zeichnen sich durch eine definierte Fließdynamik, geringe Benetzbarkeit und hohe Wärmestabilität aus. Sie sind zertifiziert pyrogenfrei und „PCR clean“ (frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-hemmenden Substanzen).
Diese ep Dualfilter T.I.P.S.® besitzen klar definierte unterschiedliche Porengrößen innerhalb der beiden Filterschichten. Die weiße Schicht auf der Probenseite hält Tropfen, Spritzer und Aerosole zurück. Die darüber liegende blaue Schicht bildet eine hochwirksame Doppelbarriere, die auch Biomoleküle zuverlässig bindet.
Ohne jegliche Art von Filter ist die Pipette einer Kontamination durch Proben und Aerosole ausgesetzt. Herkömmliche Einschichtfilter können Partikel und Moleküle nicht gänzlich zurückhalten. Nur ep Dualfilter T.I.P.S.® bieten zuverlässigen Schutz selbst vor feinsten Verunreinigungen.
Der Zwei-Phasen-Effekt!
  • Zwei Filterschichten bieten doppelten Schutz für Pipette und Probe
  • Zwei Filterschichten bieten doppelten Schutz vor Aerosolen und Biomolekülen
  • Frei von PCR-Inhibitor-Zusätzen
  • Technologie zum Patent angemeldet
  • Alle Spitzen werden steril geliefert, Eppendorf PCR clean und pyrogenfrei
  • Batch-zertifiziert
Darüber hinaus zeichnen sich ep Dualfilter T.I.P.S.® durch folgende Eigenschaften aus:
  • Definierte Fließdynamik
  • Geringe Benetzbarkeit
  • Hohe Wärmestabilität
  • Lecksichere Dichtung
  • Minimale Befestigungs- und Ausstoßkräfte
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Two filter layers provide dual protection for pipette and sample
  • Two filter layers provide dual protection from aerosols and biomolocules
  • Free from PCR inhibitor additives
  • Patent pending technology
  • All tips are provided sterile, Eppendorf PCR clean and pyrogen-free
  • Batch certified
  • Defined flow dynamics
  • Low wettability
  • High thermal stability
  • Leak proof seal
  • Minimum attachment and ejection forces
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
ep Dualfilter T.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG