EP0030122267
Eppendorf® Conical Tubes
Forensic DNA grade, 50 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
Größe auswählen
€ 52,10
Größe auswählen
About This Item
€ 52,10
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Forensic DNA grade
with screw cap
Verpackung
pkg of 100 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030122267
Messbereich
50 mL
Parameter
19500 × g max. RCF
Tiefe
30 mm
Farbe
colorless
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)