Merck
EP0030122259
Eppendorf® Conical Tubes
Forensic DNA grade, 15 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
Größe auswählen
100 EA
€ 91,30
€ 91,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 91,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.22
€ 91,30
Check Cart for Availability
Materialien
conical bottom polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Forensic DNA grade
with screw cap
Verpackung
pkg of 100 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030122259
Messbereich
15 mL
Parameter
19500 × g max. RCF
Tiefe
17 mm
Farbe
colorless
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)