EP0030120973
Eppendorf® micropestles
pkg of 10 ea
Größe auswählen
€ 50,20
Größe auswählen
About This Item
€ 50,20
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030120973
Allgemeine Beschreibung
- Eppendorf® micropestles are accessories for sample handling.
- They are used for resuspending pellets and comprise of two sides for optimal fit in 1.5 mL and 2.0 mL vessels.
- Autoclavable (121 °C, 20 min).
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)