Merck
Z359998
Sigma-Aldrich
Pellet-Pistille
Replacement motor adapter
Synonym(e):
749541-0000
Größe auswählen
1 EA
€ 12,20
€ 12,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 12,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.22
€ 12,20
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Kimble®
Allgemeine Beschreibung
Handbetriebene oder motorisierte Homogenisatoren für die Resuspendierung von Pellets oder disruptivem Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen. Die Stößelenden sind speziell für 0,5-ml- oder 1,5-ml-Mikroröhrchen konzipiert. Schaftlänge und -durchmesser ermöglichen sanfte manuelle Rotationsbewegungen in beide Richtungen sowie einen dynamischeren motorisierten Betrieb.
Z359955 passt nur mit dem separat erhältlichen Ersatzadapter Z359998 an den kabellosen Motor Z359971.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Suitable for all PELLET PESTLE® mixers
  • Complete System includes two AA batteries
  • Operates at 2000-3000 RPM ′s with fresh batteries and no load
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Pellet Pestle is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Serena E O'Neil et al.
Respiratory research, 12, 124-124 (2011-09-24)
Proteomic studies of respiratory disorders have the potential to identify protein biomarkers for diagnosis and disease monitoring. Utilisation of sensitive quantitative proteomic methods creates opportunities to determine individual patient proteomes. The aim of the current study was to determine if