EP0030078853
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.
PCR clean, sterile, working volume 0.1-20 μL, L 42 mm, rose, pack of 3840 ea (10 racks of 384 tips)
Synonym(e):
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.®, pipette tip
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
rose
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
PCR clean
Verpackung
pack of 3840 ea (10 racks of 384 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030078853
Länge
42 mm
Volumen
0.1—20 μL
Arbeitsvolumen
0.1-20 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Two filter layers provide dual protection for pipette and sample
- Two filter layers provide dual protection from aerosols and biomolocules
- Free from PCR inhibitor additives
- Patent pending technology
- All tips are provided sterile, Eppendorf PCR clean and pyrogen-free
- Defined flow dynamicsLow wettability
- High thermal stability
- Leak proof seal
- Minimum attachment and ejection forces
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)