Fortfahren mit
Z640387
Eppendorf® epT.I.P.S. Nachfüllungen
volume range 0.1-10 μL
Synonym(e):
epT.I.P.S. Nachladesystem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
0.1—10 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 0030 073.363, Eppendorf® 022491504
material
dark gray tip
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.363, Eppendorf® 022491504
L
34 mm
maximum volume
10 μL
volume range
0.1-10 μL
volume
0.1—10 μL
General description
Magazine sind Einsätze, die Pipettenspitzen zum Nachfüllen einer wiederverwendbaren Box enthalten. Je nach Volumen der Pipettenspitzen können die Einsätze in dem Nachfüllsystem dicht nebeneinander oder übereinander gestapelt werden, was eine effiziente Lagerung und Organisation ermöglicht. Wichtig ist, dass vor der Verwendung der Pipettenspitzen sowohl die Nachfüllbehälter als auch die Spitzen selbst korrekt in die wiederverwendbare Box eingesetzt werden müssen. Damit wird ein einfaches und praktisches Aufnehmen der Pipettenspitzen beim Pipettieren gewährleistet.
Teil der epT.I.P.S. Boxen und Nachfüllpacks für die kontaminationsfreie Handhabung der Nachfüll-Trays. Kunststoffabdeckungen schützen die Trays vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
Einsätze mit Pipettenspitzen können in ihrer Verpackung autoklaviert und für einen späteren Gebrauch sauber gelagert werden. Pipettenspitzen können direkt der Nachfüllpackung entnommen und verwendet oder in die (separat erhältliche) epT.I.P.S. Box eingesetzt werden.
Application
Eppendorf® epT.I.P.S. Die Magazine sind geeignet für allgemeine Laboranwendungen, da sie einen kontaminationsarmen Transfer von Flüssigkeiten ermöglichen. Sie wurden zum schonenden Mischen von Zellsuspensionen verwendet.
Features and Benefits
  • Weniger Abfall im Vergleich zu Einweggestellen
  • Autoklavierbare Nachfüllbehälter ohne Folie zur Wiederverwendung
  • Nachfüllsystem doppelseitig oder stapelbar verpackt, je nach Spitzengröße
  • Farbcodierte Einsätze für einfache Volumen- und Pipettenidentifizierung
  • Einweg-Pipettenspitzen
  • Universeller Konus für Kompatibilität
  • Einfache Handhabung
  • Optisch gut erkennbare Volumenmarkierung
  • Einfaches Aufsetzen und Abwerfen mit minimalem Kraftaufwand
  • Sorgt für vollständige Abdichtung
  • Gewährleistet maximale Präzision und Genauigkeit
  • Lange Pipettenspitzen für bestimmte Volumengrößen erhältlich
Other Notes
Die Pipettenspitzen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und dürfen nur von qualifizierten Personen verwendet werden.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)