EP0030073630
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, Eppendorf Quality™
volume (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
Größe auswählen
€ 91,60
Größe auswählen
About This Item
€ 91,60
Empfohlene Produkte
Materialien
green (Tray)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030073630
Länge
(103 mm)
Maximales Volumen
1.25 mL
Volumen
(50-1250 μL)
Farbe
dark green
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Single-use pipette tips
- Packaged as reloade
- Universal cone
- Easy handling
- Avaiable in different quality grades
- Minimal force required for attachment or ejection
- Different volume sizes with color coding
- Volume marking for visual inspection
- Seal completely
- Provide maximum precision and accuracy
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)