Merck
EMU183101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mcm7
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGTGGTGAATAAGGATGTCTTAGATGTTTACATTGAACACCGGCTGATGATGGAGCAGCGAAGCAGAGACCCTGGGGCAGTCCGGAACCCCCAAAACCAGTATCCTTCTGAACTCATGCGAAGATTTGAGTTGTATTTCCGAGGCCCAAGTAGCAGCAAGCCTCGAGTGATCCGGGAAGTACGAGCTGACTCTGTGGGGAAATTGTTAACTGTGCGTGGCATTGTCACTCGTGTGTCTGAAGTCAAGCCCAGGATGGTGGTGGCCACATACACTTGTGATCAGTGTGGGGCAGAGACCTACCAGCCAATCCAGTCTCCCACTTTCATGCCTCTGATCATGTGCCCCAGCCAGGAGTGCCAGACCAATC
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E P Erkan et al.
Oncogene, 33(39), 4778-4785 (2013-10-30)
Minichromosome maintenance (MCM) proteins are key elements that function as a part of the pre-replication complex to initiate DNA replication in eukaryotes. Consistent with their roles in initiating DNA replication, overexpression of MCM family members has been observed in several
Xu Zhang et al.
Oncology reports, 33(5), 2599-2605 (2015-03-05)
Human non-small cell lung carcinoma (NSCLC) is one of the most common cancer worldwide. In previous studies, lovastatin, acting as an inhibitor of 3-hydroxy-3-methylglutaryl Co A (HMG-CoA) reductase, exhibited significant antitumor activity during tumorigenesis. However, whether or not this effect