EMU030001
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rps6ka5
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GTATCCCCAGGAAATGAGCACAGTAGCTAAAGACCTACTTCAGCGTCTCTTGATGAAAGATCCCAAGAAGCGATTGGGATGTGGCCCACGGGATGCAGAAGAAATCAAAGAACATCTCTTCTTTGAGAAGATAAAGTGGGATGACTTAGCTGCCAAAAAAGTGCCTGCGCCATTCAAGCCGGTGATCCGGGATGAGTTAGATGTGAGTAACTTCGCTGAAGAGTTCACAGAGATGGACCCCACCTACTCTCCCGCTGCCTTGCCACAGAGCTCCGAGCGACTGTTTCAGGGCTATTCCTTCGTTGCTCCATCTATTCTCTTCAAGCGTAACGCAGCTGTTATAGATCCTCTTCAGTTCCATATGGGAGTTGACCGTCCTGGAGTGACAAATGTTGCCAGGAGTGCAATGATGAAGGACTCACCCTTCTATCAACACTATGACCTAGATCTGAAGGACAAACCTTTGGG
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... RPS6KA5(73086) , Rps6ka5(73086)
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | VISRT12K600 | VISRT250600 | VISRT30K600 |
---|---|---|---|
certified reference material | certified reference material | certified reference material | certified reference material |
cleaning products | cleaning products | cleaning products | cleaning products |
Paragon Scientific Ltd | Paragon Scientific Ltd | Paragon Scientific Ltd | Paragon Scientific Ltd |
limited shelf life, expiry date on the label | limited shelf life, expiry date on the label | limited shelf life, expiry date on the label | limited shelf life, expiry date on the label |
4.988 mPa.s(25.00 °C) | 12423 mPa.s(25.00 °C) | 251.5 mPa.s(25.00 °C) | 30036 mPa.s(25.00 °C) |
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Analysenzertifikate (COA)
Sie brauchen ein Muster eines COA?
Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.