Merck
EHU125831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SMURF1
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCCTGTACTGGACCACACCTTCTGCGTGGAACACAACGCCTTCGGGCGGATCCTGCAGCATGAACTGAAACCCAATGGCAGAAATGTGCCAGTCACAGAGGAGAATAAGAAAGAATACGTCCGGTTGTATGTAAACTGGAGGTTTATGAGAGGAATCGAAGCCCAGTTCTTAGCTCTGCAGAAGGGGTTCAATGAGCTCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K Koefoed et al.
Scientific reports, 8(1), 9542-9542 (2018-06-24)
Smad ubiquitin regulatory factor 1 (SMURF1) is a HECT-type E3 ubiquitin ligase that plays a critical role in vertebrate development by regulating planar cell polarity (PCP) signaling and convergent extension (CE). Here we show that SMURF1 is involved in mammalian
Youmao Tao et al.
Oncology reports, 38(3), 1806-1814 (2017-07-22)
Smad ubiquitin regulatory factor 1 (SMURF1), a well-known E3 ubiquitin ligase, targets substrate proteins for ubiquitination and proteasomal degradation. Accumulating studies have shown that SMURF1 acts as an oncogenic factor in human malignancies. However, the clinical significance of SMURF1 and its