Merck
EHU016631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TXNIP
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCCACACTTACCTTGCCAATGGCCAGACCAAGGTGCTGACTCAGAAGTTGTCATCAGTCAGAGGCAATCATATTATCTCAGGGACATGCGCATCATGGCGTGGCAAGAGCCTTCGGGTTCAGAAGATCAGGCCTTCTATCCTGGGCTGCAACATCCTTCGAGTTGAATATTCCTTACTGATCTATGTTAGCGTTCCTGGATCCAAGAAGGTCATCCTTGACCTGCCCCTGGTAATTGGCAGCAGATCAGGTCTAAGCAGCAGAACATCCAGCATGGCCAGCCGAACCAGCTCTGAGATGAGTTGGGTAGATCTGAACATCCCTGATACCCCAGAAGCTCCTCCCTGCTATATGGATGTCATTCCTGAAGATCACCGATTGGAGAGCCCAACCACTCCTCTGCTAGATGACATGGATGGCTCTCAAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chad N Brocker et al.
Nature communications, 11(1), 5847-5847 (2020-11-19)
Exploring the molecular mechanisms that prevent inflammation during caloric restriction may yield promising therapeutic targets. During fasting, activation of the nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα) promotes the utilization of lipids as an energy source. Herein, we show that
Si-Qi Du et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 24(1), 39-46 (2017-11-08)
Oxidative stress and inflammation have been implicated in the pathogenesis of vascular dementia (VD). Thioredoxin-interacting protein (TXNIP) plays a vital role in oxidative stress and NOD-like receptor protein 3 (NLRP3) inflammasome activation. There is evidence that acupuncture has an antioxidative
Yu Tian et al.
Neurochemical research, 45(2), 428-436 (2019-12-21)
Ischemic stroke is a life-threatening cerebrovascular thrombotic disease, oxidative stress is considered to be a critical factor to stroke pathophysiology. This study aimed to investigate the underlying molecular mechanism and propose the potential therapeutic strategy for ischemic stroke. Bioinformatics analysis
Jianjun Jiang et al.
Lipids in health and disease, 20(1), 19-19 (2021-02-23)
This study aimed to explore the effects of ceramide (Cer) on NLRP3 inflammasome activation and their underlying mechanisms. Lipopolysaccharide (LPS)/adenosine triphosphate (ATP)-induced NLRP3 inflammasome activation in J774A.1 cells and THP-1 macrophages was used as an in vitro model of inflammation.
Tina Oberacker et al.
FEBS letters, 592(13), 2297-2307 (2018-06-14)
The "free radical theory of aging" suggests that reactive oxygen species (ROS) are responsible for age-related loss of cellular functions and, therefore, represent the main cause of aging. Redox regulation by thioredoxin-1 (TRX) plays a crucial role in responses to