Merck
EHU007101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CD19
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGGGTCCTGAGGATGAAGACTCCTTCTCCAACGCTGAGTCTTATGAGAACGAGGATGAAGAGCTGACCCAGCCGGTCGCCAGGACAATGGACTTCCTGAGCCCTCATGGGTCAGCCTGGGACCCCAGCCGGGAAGCAACCTCCCTGGGGTCCCAGTCCTATGAGGATATGAGAGGAATCCTGTATGCAGCCCCCCAGCTCCGCTCCATTCGGGGCCAGCCTGGACCCAATCATGAGGAAGATGCAGACTCTTATGAGAACATGGATAATCCCGATGGGCCAGACCCAGCCTGGGGAGGAGGGGGCCGCATGGGCACCTGGAGCACCAGGTGATCCTCAGGTGGCCAGCCTGGATCTCCTCAAGTCCCCAAGATTCACACCTGACTCTGAAATCTGAAGACCTCGAGCAGATGATGCCAACCTCTGGAGCAATGTT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sheng-Dan Nie et al.
Neurobiology of aging, 67, 171-180 (2018-04-21)
High glucose (HG)-induced mammalian target of rapamycin (mTOR) overactivation acts as a signaling hub for the formation of tau hyperphosphorylation, which contributes to the development of diabetes-associated cognitive deficit. How HG induces the sustained activation of mTOR in neurons is
Feng Yan et al.
Experimental neurology, 297, 92-100 (2017-08-02)
Neuronal apoptosis is a central pathological process in subarachnoid hemorrhage (SAH)-induced early brain injury. Previous studies indicated that ErbB4 (EGFR family member v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 4) is essential for normal development and maintenance of the nervous
Areumnuri Kim et al.
Oncotarget, 6(35), 38225-38238 (2015-10-31)
Although proteasome inhibition with bortezomib (BTZ) is a validated treatment for relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL), many patients show resistance to BTZ. However, the molecular mechanism of BTZ resistance in MCL has not been elucidated. In the present
Tai Kiuchi et al.
Science signaling, 7(339), ra78-ra78 (2014-08-21)
The epidermal growth factor receptor (EGFR) is a member of the ErbB family that can promote the migration and proliferation of breast cancer cells. Therapies that target EGFR can promote the dimerization of EGFR with other ErbB receptors, which is