Merck
EHU002571
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC16A1
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCCCTTGAGAAAGCTGGAAAATCTGGTGTGAAAAAAGATCTGCATGATGCAAATACAGATCTTATTGGAAGACACCCTAAACAAGAGAAACGATCAGTCTTCCAAACAATTAATCAGTTCCTGGACTTAACCCTATTCACCCACAGAGGCTTTTTGCTATACCTCTCTGGAAATGTGATCATGTTTTTTGGACTCTTTGCACCTTTGGTGTTTCTTAGTAGTTATGGGAAGAGTCAGCATTATTCTAGTGAGAAGTCTGCCTTCCTTCTTTCCATTCTGGCTTTTGTTGACATGGTAGCCCGACCATCTATGGGACTTGTAGCCAACACAAAGCCAATAAGACCTCGAATTCAGTATTTCTTTGCGGCTTCCGTTGTTGCAAATGGAGTGTGTCATATGCTAGCACCTTTATCCACTACCTATGTTGGATTCTGTGTCTATGCGGGATTCTTTGGATTTGCCTTCGGGTGGCTCAGCTCCGTATTGTTTGAAACATTGATGGACCTTGTTGGACCCCAGAGGTTCTCCAGCGCTGTGGGATTGGTGACCATTGTGGAATGCTG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C J De Saedeleer et al.
Oncogene, 33(31), 4060-4068 (2013-10-30)
The glycolytic end-product lactate is a pleiotropic tumor growth-promoting factor. Its activities primarily depend on its uptake, a process facilitated by the lactate-proton symporter monocarboxylate transporter 1 (MCT1). Therefore, targeting the transporter or its chaperon protein CD147/basigin, itself involved in
Jae Hoon Jeong et al.
Scientific reports, 8(1), 6672-6672 (2018-04-29)
Release of fatty acids from lipid droplets upon activation of the sympathetic nervous system (SNS) is a key step in nonshivering thermogenesis in brown adipose tissue (BAT). However, intracellular lipolysis appears not to be critical for cold-induced thermogenesis. As activation
Chunxiao Yan et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(3), 2710-2718 (2015-06-06)
This study was designed to investigate the role of MCT1 in the development of cisplatin-resistant ovarian cancer and its possible relationship with Fas. We found the expression of MCT1 was obviously increased both in cisplatin-resistant ovarian cancer tissue and A2780/CP