Merck
EHU001581
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HBEGF
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGAAGAAGAGGGACCCATGTCTTCGGAAATACAAGGACTTCTGCATCCATGGAGAATGCAAATATGTGAAGGAGCTCCGGGCTCCCTCCTGCATCTGCCACCCGGGTTACCATGGAGAGAGGTGTCATGGGCTGAGCCTCCCAGTGGAAAATCGCTTATATACCTATGACCACACAACCATCCTGGCCGTGGTGGCTGTGGTGCTGTCATCTGTCTGTCTGCTGGTCATCGTGGGGCTTCTCATGTTTAGGTACCATAGGAGAGGAGGTTATGATGTGGAAAATGAAGAGAAAGTGAAGTTGGGCATGACTAATTCCCACTGAGAGAGACTTGTGCTCAAGGAATCGGCTGGGGACTGCTACCTCTGAGAAGACACAAGGTGATTTCAGACTGCAGAGGGGAAAGACTTCCATCTAGTCACAAAGACTCCTTCGTCCCCAGT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Karolin Ebert et al.
BMC cancer, 20(1), 1039-1039 (2020-10-30)
Gastric cancer is the fifth most frequently diagnosed cancer and the third leading cause of cancer death worldwide. The molecular mechanisms of action for anti-HER-family drugs in gastric cancer cells are incompletely understood. We compared the molecular effects of trastuzumab
Angela L Gaviglio et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(5), 1903-1915 (2017-02-09)
High-risk neuroblastoma is characterized by undifferentiated neuroblasts and low schwannian stroma content. The tumor stroma contributes to the suppression of tumor growth by releasing soluble factors that promote neuroblast differentiation. Here we identify heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor (HBEGF)