Wichtige Dokumente
E5155
pT7 MAT-Tag® FLAG®-1 Expression Vector
0.5 mg/mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
0.5 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.
Bakterielle Expressionsvektoren: T7-Promoter-System. T7-Vektoren für höchste Expressionsniveaus in Bakterien.