Merck
D4267
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin -hemioxalat (Salz)
Synonym(e):
4-(Dimethylamino)-anilin -hemioxalat (Salz), 4-Amino-N,N-dimethylanilin -hemioxalat (Salz), DMPPDA
About This Item
Lineare Formel:
C8H12N2 · 1/2C2H2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1.CN(C)c2ccc(N)cc2
Vorsicht
Verdunkelt leicht unter Einfluss von Luft.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges