Wichtige Dokumente
D2013
N,N-Dimethylbenzylamin
Synonym(e):
N-Benzyldimethylamin, BDMA, DMBA
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
183-184 °C/765 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−75 °C (lit.)
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChIKey
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?