Wichtige Dokumente
136921
N,N-Dimethylbenzylamin
98%
Synonym(e):
N-Benzyldimethylamin, BDMA, DMBA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
183-184 °C/765 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−75 °C (lit.)
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChIKey
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?