Merck
D1926
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-thiourea
≥98% (TLC)
Synonym(e):
N,N′-Dimethylthiourea
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
≥98% (TLC)
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)