Fortfahren mit
D49598
N,N′-Dibutylthioharnstoff
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3NHCSNH(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-674-6
Beilstein/REAXYS Number:
507434
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
€ 55,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
63-65 °C (lit.)
functional group
amine, thiourea
SMILES string
CCCCNC(=S)NCCCC
InChI
1S/C9H20N2S/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI key
KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
630586546402711225
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
mp
63-65 °C (lit.)
mp
80-84 °C (lit.)
mp
151-155 °C (lit.)
mp
125-130 °C
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
functional group
amine, thiourea
functional group
ketone
functional group
ketone
functional group
ketone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Dibutylthioharnstoff
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)