Wichtige Dokumente
D1131
Dansyl-DL-valine cyclohexylammonium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1CCCCC1.CC(C)C(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4S.C6H13N/c1-11(2)16(17(20)21)18-24(22,23)15-10-6-7-12-13(15)8-5-9-14(12)19(3)4;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-11,16,18H,1-4H3,(H,20,21);6H,1-5,7H2
InChIKey
XAAKQPYBZYQKNA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..