CLS9016
Corning® aspiration pipettes
volume 2 mL, polystyrene, plain, paper/plastic wrapped
Synonym(e):
Aspiration Pipettes, Corning Pipettes
Größe auswählen
€ 326,00
Größe auswählen
About This Item
€ 326,00
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 50 ea
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Corning 9016
Kapazität
2 mL
Volumen
2 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Corning® aspirating pipettes are made of optically clearpolystyrene for durability and good mechanical strength.
- The sterile,ungraduated, and unplugged pipettes are best suited for aspirating liquidaseptically using vacuum suction.
- Individually wrappedand bulk packed.
- Disposable andcertified non-pyrogenic.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)