Fortfahren mit
CLS4798
Corning® pipette tips, natural, 1-200 uL
Synonym(e):
pipet tips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
30000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.040,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
bag of 1000, pack of 3000
Manufacturer/tradename:
Corning 4798
€ 1.040,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
natural tip
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
bag of 1000, pack of 3000
manufacturer/tradename
Corning 4798
availability
available only in South Korea
volume range
1-200 μL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3049P2674CLS4901
description
-
description
Finntip 250 Universal, non-sterile
description
Finntip 1000, non-sterile
description
0.5-10 μL, universal fit bulk packed pipet tips, natural, non-sterile, 10,000 tips/case
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
disposable, RNase free, filter: no, endotoxin free, barrier: no, graduation, DNase free
manufacturer/tradename
Corning 4798
manufacturer/tradename
Finn 9400230
manufacturer/tradename
Finn 9401030
manufacturer/tradename
Corning 4901
material
natural tip
material
colorless
material
blue
material
natural tip, polypropylene
packaging
bag of 1000, pack of 3000
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
packaging
case of 10,000, bag of 1000
availability
available only in South Korea
availability
-
availability
-
availability
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)