Fortfahren mit
CLS4527
Corning® sphäroide Mikrotiterplatten
wells (1536), round black/clear bottom, ULA (Ultra-Low Attachment surface), sterile
Synonym(e):
3D cell culture plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122102
Material:
polystyrene , round black/clear bottom
Size:
1536 wells
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene , round black/clear bottom
sterility
sterile
feature
ULA (Ultra-Low Attachment surface), Lid Included, Recommended Medium Well Volume, Recommended Working Volume, Specific plates for 3D cell culture
manufacturer/tradename
Corning 4527
size
1536 wells
well volume
(14 mL)
wells
(1536)
suitability
suitable for (cell cuture)
General description
Wichtige Eigenschaften:
  • Optischer klarer, runder Boden mit undurchsichtigem schwarzen Mikrotiterplattenkörper
  • Kovalente Bindung der Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung, um die Zelladhäsion an die Well-Oberfläche zu verringern
  • Die neuartige proprietäre Well-Geometrie unterstützt die Bildung von Sphäroiden in der Mitte des Wells
  • Einzigartiges Design, das jeden Well abschirmt, um Well-zu-Well-Crosstalk zu minimieren
Wichtige Vorteile:
  • Gleichmäßige, einzelne Sphäroidenbildung in jedem Well
  • Die Zentrierung des Sphäroids in jedem Well ermöglicht die automatisierte Visualisierung
  • Kultivierung und Untersuchung der Sphäroiden in derselben Mikrotiterplatte, ohne die Notwendigkeit für einen Transfer in eine neue Platte
  • Einfachheit des Medienaustauschs oder der Behandlung mit Testverbindungen/Arzneimitteln
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3830CLS4520CLS4516
description
wells (1536), round black/clear bottom, ULA (Ultra-Low Attachment surface), sterile
description
384 well, round black/clear bottom, ULA (Ultra-Low Attachment surface), lid, sterile
description
96 well, round black/clear bottom, ULA (Ultra-Low Attachment surface), lid, sterile
description
384 well, round black/clear bottom, ULA (Ultra-Low Attachment surface), lid, sterile
size
1536 wells
size
384 wells
size
96 wells
size
384 wells
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
material
polystyrene , round black/clear bottom
material
clear bottom, polystyrene , round black/clear bottom
material
clear bottom, polystyrene , round black/clear bottom
material
clear bottom, polystyrene , round black/clear bottom
wells
(1536)
wells
384 wells
wells
96 wells
wells
384 wells
manufacturer/tradename
Corning 4527
manufacturer/tradename
Corning 3830
manufacturer/tradename
Corning 4520
manufacturer/tradename
Corning 4516
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)