Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 326,00 |
Über diesen Artikel
€ 326,00
material
clear bottom, polystyrene , round black/clear bottom
sterility
sterile
feature
lid, skirt, Specific plates for 3D cell culture, ULA (Ultra-Low Attachment surface)
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
Corning 4516
size
384 wells
well volume
90 μL
wells
384 wells
working volume
20-80 μL
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
(ultra-low attachment)
General description
- Optischer klarer, runder Boden mit undurchsichtigem schwarzen Mikrotiterplattenkörper
- Kovalente Bindung der Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung, um die Zelladhäsion an die Well-Oberfläche zu verringern
- Die neuartige proprietäre Well-Geometrie unterstützt die Bildung von Sphäroiden in der Mitte des Wells
- Einzigartiges Design, das jeden Well abschirmt, um Well-zu-Well-Crosstalk zu minimieren
Wichtige Vorteile:
- Gleichmäßige, einzelne Sphäroidenbildung in jedem Well
- Die Zentrierung des Sphäroids in jedem Well ermöglicht die automatisierte Visualisierung
- Kultivierung und Untersuchung der Sphäroiden in derselben Mikrotiterplatte, ohne die Notwendigkeit für einen Transfer in eine neue Platte
- Einfachheit des Medienaustauschs oder der Behandlung mit Testverbindungen/Arzneimitteln
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| size 384 wells | size 1536 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) |
| material clear bottom, round black/clear bottom , polystyrene | material polystyrene , round black/clear bottom | material clear bottom, polystyrene , round black/clear bottom | material clear bottom, polystyrene , round black/clear bottom |
| well volume 90 μL | well volume (14 mL) | well volume 300 μL | well volume 300 μL |
| packaging pkg of 5 ea | packaging - | packaging pkg of 5 ea | packaging pkg of 10 ea, pkg of 50 ea |
| working volume 20-80 μL | working volume - | working volume 0.075-0.30 μL | working volume 0.075-0.30 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® sphäroide Mikrotiterplatten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?