Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 641,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
20-200 μL
Feature:
8-channel
Manufacturer/tradename:
Corning 4082
€ 641,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
8-channel
manufacturer/tradename
Corning 4082
volume
20-200 μL
General description
- Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor are designed for universal fit with all pipet tips of common brands.
- Adjustable tip ejector.
- For volume 20-200 μL.
- Thumb wheel or a plunger button to set volume
- Smooth plunger movement and extremely low pipetting forces.
- Accuracy (%) ±3.0 to ±1.0 and Precision (%) <1.5 to <0.6.
- 3-year warranty and Factory calibrated to strict ISO 8655 standards.
- Fully autoclavable and UV resistant.
- Inclusive of a key for easy in-house calibration.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume 20-200 μL | description volume 0.5-10 μL | description volume 50-300 μL | description volume 5-50 μL |
| volume 20-200 μL | volume 10 μL | volume 50-300 μL | volume 5-50 μL |
| manufacturer/tradename Corning 4082 | manufacturer/tradename Corning 4080 | manufacturer/tradename Corning 4083 | manufacturer/tradename Corning 4081 |
| feature 8-channel | feature 8-channel | feature 8-channel | feature 8-channel |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?