Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 641,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
50-300 μL
Feature:
8-channel
Manufacturer/tradename:
Corning 4083
€ 641,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
8-channel
manufacturer/tradename
Corning 4083
volume
50-300 μL
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| feature 8-channel | feature 8-channel | feature 8-channel | feature 12-channel |
| volume 50-300 μL | volume 5-50 μL | volume 20-200 μL | volume 50-300 μL |
| manufacturer/tradename Corning 4083 | manufacturer/tradename Corning 4081 | manufacturer/tradename Corning 4082 | manufacturer/tradename Corning 4087 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?