Fortfahren mit
CLS4080
Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor
volume 0.5-10 μL
Synonym(e):
multi-channel pipettor
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 641,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
10 μL
Feature:
8-channel
Manufacturer/tradename:
Corning 4080
€ 641,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
8-channel
manufacturer/tradename
Corning 4080
volume measuring range
0.5-10 μL
volume
10 μL
General description
  • Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor is designed for universal fit with all common brands of pipet tips.
  • Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty.
  • Smooth plunger movement and extremely low pipetting forces.
  • Fully autoclavable and UV resistant.
  • Adjustable tip ejector.
  • Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
  • Inclusive of key for easy in-house calibration.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS4082CLS4083CLS4081
volume
10 μL
volume
20-200 μL
volume
50-300 μL
volume
5-50 μL
manufacturer/tradename
Corning 4080
manufacturer/tradename
Corning 4082
manufacturer/tradename
Corning 4083
manufacturer/tradename
Corning 4081
feature
8-channel
feature
8-channel
feature
8-channel
feature
8-channel
volume measuring range
0.5-10 μL
volume measuring range
-
volume measuring range
-
volume measuring range
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)