Fortfahren mit
CLS3961
Corning®-Deep-Well-Platte mit 96 Wells, Polypropylen
V-bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.310,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
V-bottom clear , polypropylene , polypropylene plate, translucent bottom
Size:
96 wells
€ 1.310,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
V-bottom clear , polypropylene , polypropylene plate, translucent bottom
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
manufacturer/tradename
Corning 3961
packaging
bag of 5 ×
size
96 wells
well volume
2 mL
wells
96 wells , storage block
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
non-treated surface
General description
Corning bietet ein komplettes Polypropylen-Lagersystem, das aus Platten, Blöcken und Matten besteht.
Alle Platten und Blöcke sind aus lösungsmittelbeständigem Polypropylen hergestellt und eignen sich ideal für Anwendungen im Verbindungsbibliothek-Bereich sowie in der kombinatorischen Chemie und der Genomik. Die 96-Well-Platten aus Polypropylen sind entsprechend der Industriestandard-Grundfläche konstruiert. Die Platten sind in runden, flachen und V-Boden-Formaten erhältlich, um vielen unterschiedlichen Test- und Lagerungsanforderungen gerecht zu werden.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3957CLS3956CLS3960
description
V-bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
description
V-bottom clear, polypropylene, bag of 10 ×, non-sterile, lid: no
description
V-bottom clear, polypropylene, bag of 10 ×, sterile, lid: no
description
V-bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, sterile, lid: no
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
polypropylene plate, V-bottom clear , translucent bottom
material
polypropylene plate, translucent bottom, V-bottom clear
material
polypropylene plate, V-bottom clear , translucent bottom
material
polypropylene plate, V-bottom clear , translucent bottom
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
feature
skirt, lid: no
feature
skirt, lid: no
feature
lid: no, skirt
feature
skirt, lid: no
manufacturer/tradename
Corning 3961
manufacturer/tradename
Corning 3957
manufacturer/tradename
Corning 3956
manufacturer/tradename
Corning 3960
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)