Fortfahren mit
CLS3924
Corning® 1 x 8 Stripwell 96-Well-Platten
high binding surface w/o lid, black
Synonym(e):
1 x 8 strip plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 876,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black bottom, flat bottom clear polystyrene (96-well)
Size:
96 wells
€ 876,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black bottom, flat bottom clear polystyrene (96-well)
sterility
non-sterile
feature
skirt, lid: no
packaging
plate of 12 strips
manufacturer/tradename
Corning 3924
size
96 wells
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
black
suitability
suitable for (assay)
binding type
high binding surface
General description
Die Costar 1 × 8 Streifen sind bereits in eine „Eierschachtel-ähnliche“ 96-Well-Streifenhalterung eingelegt. Die Streifen passen in genau einer Richtung in die Halterung, das eine falsche Ausrichtung verhindert. Falls eine Abdeckung erforderlich ist, passt die eingekerbte Abdeckung auf die voll besetzte Streifenhalterung.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS2580CLS2593CLS43923
description
high binding surface w/o lid, black
description
high binding surface, without stripwell holder
description
medium binding surface, clear
description
high binding surface, flat bottom white (4 cavity), non-sterile
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), black bottom
material
round wells, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
round wells, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), flat bottom white (4 cavity)
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
binding type
non-treated surface
binding type
-
well volume
360 μL
well volume
360 μL
well volume
360 μL
well volume
360 μL
feature
skirt, lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)