Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 717,00 |
Über diesen Artikel
€ 717,00
material
black bottom, black polystyrene , flat bottom
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
bag of 20
manufacturer/tradename
Corning 3916
size
96 wells
surface area
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
well volume
360 μL
working volume
75-200 μL
color
black
suitability
suitable for (cell culture)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
- Die festen, schwarzen Corning® 96-Well-Polystyrol-Mikrotiter-Wandplatten weisen eine geringe Hintergrundfluoreszenz, eine reduzierte Kreuzkontamination und eine minimale Streuung auf.
- Lichtundurchlässige schwarze Polystyrolwände mit minimaler Kreuzkontamination und Hintergrund-
- Lumineszenz.
- Für optimale Zelladhäsion und Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μL behandelt.
- Nicht-reversible Deckel mit Kondensationsring, um Kontaminierungen zu verringern.
- Sterilisiert durch Gammastrahlung und pyrogenfrei.
- Alphanumerische Codes für einzelne Wells.
- Hydrophile und negativ geladene Oberfläche wurde für Adhäsion und Wachstum von Zellen optimiert.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description flat bottom, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid | description flat bottom, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, lid | description round bottom, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no | description flat bottom, black polystyrene, plate of 100 (in bags of 25), non-sterile, lid: no |
| suitability suitable for (cell culture) | suitability suitable for (cell culture) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| material black bottom, black polystyrene , flat bottom | material flat bottom , white polystyrene , white bottom | material black polystyrene , round bottom | material flat bottom , black bottom, black polystyrene |
| color black | color white | color black | color black |
| manufacturer/tradename Corning 3916 | manufacturer/tradename Corning 3917 | manufacturer/tradename Corning 3792 | manufacturer/tradename Corning 3915 |
| surface area 0.32 cm2 , cell growth area | surface area - | surface area - | surface area - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® 96-Well Feste Polystyrol-Mikrotiterplatte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?