Fortfahren mit
CLS3915
Corning® 96-Well Feste Polystyrol-Mikrotiterplatte
flat bottom, black polystyrene, plate of 100 (in bags of 25), non-sterile, lid: no
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 610,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black bottom, black polystyrene , flat bottom
Size:
96 wells
€ 610,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black bottom, black polystyrene , flat bottom
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
plate of 100 (in bags of 25)
manufacturer/tradename
Corning 3915
size
96 wells
well volume
360 μL
working volume
75-200 μL
color
black
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
non-treated surface
General description
  • Feste Corning® 96-Well-Polystyrol-Mikrotiterplatten aus lichtundurchlässigen, schwarzen Polystyrolwänden weisen eine minimale Kreuzkontamination von Well zu Well und eine minimale Hintergrundlumineszenz auf.
  • Empfohlenes Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μL.
  • Geringe Hintergrundfluoreszenz oder -lumineszenz mit Minimierung der Lichtstreuung.
  • Unbehandelt; mäßig bindend; hydrophobe Oberfläche; Aktivierung der Biomolekülbindung mittels passiver Wechselwirkungen.
  • Für die Immobilisierungsantikörper mit hydrophoben Regionen anwendbar.
  • Unbehandelte Mikrotiterplatten besitzen eine Bindungskapazität von ca. 100 bis 200 ng IgG/cm².
  • Entspricht der standardmäßigen Mikrotiterplattengrundfläche und -größe.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3362CLS3912CLS3917
description
flat bottom, black polystyrene, plate of 100 (in bags of 25), non-sterile, lid: no
description
flat bottom, white polystyrene, bag of 25, sterile, lid: no
description
flat bottom, white polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, lid
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell culture)
material
black polystyrene , black bottom, flat bottom
material
flat bottom , white bottom, white polystyrene
material
flat bottom , white bottom, white polystyrene
material
white polystyrene , white bottom, flat bottom
binding type
non-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3915
manufacturer/tradename
Corning 3362
manufacturer/tradename
Corning 3912
manufacturer/tradename
Corning 3917
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)