Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
bag of 25 inner package
manufacturer/tradename
Corning 3690
maximum volume
190 μL
size
96 wells
well D
10.7 mm
working volume
125 μL
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
high binding surface
General description
Features and Benefits
- Die Corning® 96-Well-Halbflächen-Mikrotiterplatte ohne Deckel ist mit der Grundfläche und Größe von Standard-Mikrotiterplatten konform.
- Die stark bindende Oberfläche bindet Medium (>10 kDa) und große Biomoleküle mit ionischen Gruppen und hydrophoben Regionen.
- Die Bindungskapazität beträgt ca. 400 bis 500 ng IgG/cm².
- Ideal für Immunassays.
- Empfohlenes Arbeitsvolumen von bis zu 25 bis 125 μL.
- Entspricht der standardmäßigen Mikrotiterplattengrundfläche und -größe.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description flat bottom clear, polystyrene, High, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no | description flat bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no | description flat bottom, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no | description flat bottom, black polystyrene, NBS™ (non-binding surface), bag of 5, non-sterile, lid: no |
| suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| material flat bottom clear , polystyrene , round wells | material round wells, polystyrene , flat bottom clear | material flat bottom , black polystyrene | material round wells, black polystyrene , flat bottom , black bottom |
| feature lid: no, skirt | feature skirt, lid: no | feature lid: no, skirt | feature skirt, lid: no |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| color clear | color clear | color black | color black |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® 96-Well-Halbflächenplatten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?