Fortfahren mit
CLS3694
Corning® 96-Well-Halbflächenplatten
flat bottom, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 232,00
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 662,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black polystyrene , flat bottom
Size:
96 wells
€ 232,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black polystyrene , flat bottom
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
bag of 25
manufacturer/tradename
Corning 3694
maximum volume
190 μL
size
96 wells
well D
10.7 mm
well working volume
25-125 μL
working volume
125 μL
color
black
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
non-treated surface
General description
Die einzigartigen Halbflächenplatten können dazu beitragen, seltene und teure Reagenzien zu sparen, da sie die pro Well benötigte Reagensmenge verringern und dennoch von den meisten standardmäßigen Lesegeräten gelesen werden können.
Features and Benefits
  • Corning® 96 Well Half-Area Microplate, flat bottom, black polystyrene, no lid has medium binding polystyrene surface
  • Favors minimal well-to-well crosstalk during fluorescent assays
  • Hydrophobic and binds biomolecules through passive interactions
  • Displays low background fluorescence and minimal light scattering
  • Immobilization of large molecules
  • Standard microplate footprint and dimensions
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3686CLS3881CLS3695
description
flat bottom, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom, black polystyrene, NBS™ (non-binding surface), bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, black polystyrene, NBS™ (non-binding surface), bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
flat bottom , black polystyrene
material
flat bottom , black polystyrene , black bottom
material
flat bottom clear , clear bottom, black polystyrene
material
round wells, polystyrene , flat bottom clear
well D
10.7 mm
well D
10.7 mm
well D
10.7 mm
well D
10.7 mm
binding type
non-treated surface
binding type
NBS™ (non-binding surface)
binding type
NBS™ (non-binding surface)
binding type
non-treated surface
color
black
color
black
color
black
color
clear
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)