Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.200,00 |
Über diesen Artikel
€ 1.200,00
material
black polystyrene , clear bottom, flat bottom clear , polystyrene
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: 96 well standard
packaging
case of 100, bag of 20
manufacturer/tradename
Corning 3904
size
96 wells
surface area
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL
color
black
suitability
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
- Schwarze Corning® 96-Well-Polystyrol-Mikrotiterplatten besitzen lichtundurchlässige, schwarze Polystyrolwände, welche die Kreuzkontamination zwischen einzelnen Wells sowie die Hintergrundfluoreszenz und/oder -lumineszenz zu minimieren.
- Der flache, transparente Boden der Wells erlaubt die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop.
- Sowohl für Ober- als auch für Unterlesegeräte verwendbar.
- Nicht-reversible Deckel mit Kondensationsring, um Kontaminierungen zu verringern.
- Pyrogenfrei und mit Gammastrahlung sterilisiert.
- Hydrophile und negativ geladene Oberfläche wurde für Adhäsion und Wachstum von Zellen optimiert.
- Produkt enthält keine Materialien tierischer Herkunft.
- Mit einer adhäsionsabhängigen Säugerzelllinie auf das Attribut der Zelladhäsion und des Zellwachstums getestet.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid | description round bottom, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no | description flat bottom, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, lid | description flat bottom, white polystyrene, bag of 25, sterile, lid: no |
| suitability suitable for (fluorescent/luminescent assays) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell culture) | suitability suitable for (cell cuture) |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| material flat bottom clear , clear bottom, black polystyrene | material round bottom , black polystyrene | material white polystyrene , white bottom, flat bottom | material flat bottom , white bottom, white polystyrene |
| surface area 0.32 cm2 , cell growth area | surface area - | surface area - | surface area 0.32 cm2 , cell growth area |
| well volume 360 μL | well volume 330 μL | well volume 360 μL | well volume 360 μL |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® 96-Well schwarze Mikrotiterplatte aus Polystyrol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?