Fortfahren mit
CLS3590
Corning® EIA/RIA-Assay-96-Mikrotiterplatten
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, pkg of (individually wrapped), non-sterile, lid: no
Synonym(e):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 371,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom clear , polystyrene , round wells
Size:
96 wells , 96 well plate
€ 371,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt, plate format: 96 well standard, well: flat bottom, clear
manufacturer/tradename
Corning 3590
packaging
pack of 1, case of 100, pkg of (individually wrapped)
size
96 wells , 96 well plate
well volume
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
well working volume
75-200 μL
color
clear plate
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
binding type
high binding surface
General description
  • Die stark bindende Oberfläche bindet Medium (>10 kDa) und große Biomoleküle, die ionische Gruppen und/oder hydrophobe Regionen aufweisen
  • Die Bindungskapazität beträgt ca. 500 ng Maus-IgC/cm2
  • Ideal für Immunassays
  • EIA/RIA-Platten werden auf Charge-zu-Charge-Basis geprüft und die Zertifizierungsergebnisse für die einzelnen Chargen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt
  • Empfohlenes Arbeitsvolumen von bis zu 75 bis 200 μL
  • Entspricht der standardmäßigen Mikrotiterplattengrundfläche und -größe
  • Ohne Deckel; Deckel werden separat geliefert
Diese EIA/RIA-96-Well-Platten sind für diagnostische In-vitro-Immunassays konzipiert. Alle EIA/RIA-Platten werden aus speziellem, medizinischem Polystyrol hergestellt, was einheitliche Bindung, hohe optische Klarheit und geringe Hintergrundabsorption gewährleistet. Außerdem gehören die Easy-Wash-Produkte zum zertifizierten Programm für Oberflächenchemie, das garantiert, dass sich die Proteinbindungseigenschaften innerhalb der veröffentlichen Qualitätssicherungskriterien befinden.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3369CLS3361CLS3366
description
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, pkg of (individually wrapped), non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 20, sterile, lid
description
round bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
size
96 wells , 96 well plate
size
96 wells , 96 well plate
size
96 wells , 96 well plate
size
96 wells , 96 well plate
material
flat bottom clear , round wells, polystyrene
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
material
clear wells, polystyrene , round bottom clear
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
well volume
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
well volume
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
well volume
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
well volume
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)