Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 404,00 |
Über diesen Artikel
€ 404,00
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt, plate format: 96 well Easy-Washl™, well: flat bottom, clear
packaging
case of 100, bag of 25
manufacturer/tradename
Corning 3369
size
96 wells , 96 well plate
well volume
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
well working volume
75-200 μL
color
clear plate
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
binding type
high binding surface
General description
- EIA/RIA-Platten werden auf Charge-zu-Charge-Basis geprüft und die Zertifizierungsergebnisse für die einzelnen Chargen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Wenden Sie sich hierfür an Ihre örtliche Corning Life Sciences-Niederlassung.
- Die stark bindende Oberfläche bindet Medium (>10 kDa) und große Biomoleküle, die ionische Gruppen und/oder hydrophobe Regionen aufweisen
- Die Bindungskapazität beträgt ca. 500 ng Maus-IgC/cm2
- Easy-Wash™ Design (runder bis verengter, flacher Well-Boden) zum verbesserten Waschen in Immunassays
- Ideal für Immunassays
- Empfohlenes Arbeitsvolumen von bis zu 75 bis 200 μl
- Entspricht der standardmäßigen Mikrotiterplattengrundfläche und -größe
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for (EIA/RIA; immunoassays) | suitability suitable for (EIA/RIA; immunoassays) | suitability suitable for (EIA/RIA; immunoassays) | suitability suitable for (EIA/RIA; immunoassays) |
| size 96 wells , 96 well plate | size 96 wells , 96 well plate | size 96 wells , 96 well plate | size 96 wells , 96 well plate |
| material flat bottom clear , round wells, polystyrene | material flat bottom clear , polystyrene , round wells | material flat bottom clear , polystyrene , round wells | material clear wells, polystyrene , round bottom clear |
| packaging case of 100, bag of 25 | packaging pack of 1, case of 100, pkg of (individually wrapped) | packaging case of 100, bag of 20 | packaging case of 100, bag of 25 |
| feature lid: no, plate format: 96 well Easy-Washl™, skirt, well: flat bottom, clear | feature lid: no, skirt, plate format: 96 well standard, well: flat bottom, clear | feature lid, skirt, plate format: 96 well standard, well: flat bottom, clear | feature lid: no, skirt, plate format: 96 well standard, well: round bottom, clear |
| color clear plate | color clear plate | color clear plate | color clear plate |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® EIA/RIA-Assay-96-Mikrotiterplatten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?