Fortfahren mit
CLS3366
Corning® EIA/RIA-Assay-96-Mikrotiterplatten
round bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonym(e):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 393,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear wells, polystyrene , round bottom clear
Size:
96 wells , 96 well plate
€ 393,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear wells, polystyrene , round bottom clear
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt, plate format: 96 well standard, well: round bottom, clear
packaging
case of 100, bag of 25
manufacturer/tradename
Corning 3366
size
96 wells , 96 well plate
well volume
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
well working volume
75-200 μL
color
clear plate
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
binding type
high binding surface
General description
Diese EIA/RIA-96-Well-Platten sind für diagnostische In-vitro-Immunassays konzipiert. Alle EIA/RIA-Platten werden aus speziellem, medizinischem Polystyrol hergestellt, was einheitliche Bindung, hohe optische Klarheit und geringe Hintergrundabsorption gewährleistet. Außerdem gehören die Easy-Wash-Produkte zum zertifizierten Programm für Oberflächenchemie, das garantiert, dass sich die Proteinbindungseigenschaften innerhalb der veröffentlichen Qualitätssicherungskriterien befinden.
  • EIA/RIA plates are tested on lot-to-lot basis and the certification results for each lot are made available upon request
  • High binding surface binds medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions
  • Binding capacity of approximately 500 ng of mouse IgG/cm2
  • Ideal for immunoassays
  • Recommended working volume of up to 75 to 200 μL
  • Conforms to standard microplate footprint and dimensions
  • Without lids, lids supplied separately
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3369CLS3590CLS3361
description
round bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, pkg of (individually wrapped), non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 20, sterile, lid
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
size
96 wells , 96 well plate
size
96 wells , 96 well plate
size
96 wells , 96 well plate
size
96 wells , 96 well plate
material
clear wells, round bottom clear , polystyrene
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
feature
lid: no, plate format: 96 well standard, skirt, well: round bottom, clear
feature
lid: no, skirt, plate format: 96 well Easy-Washl, well: flat bottom, clear
feature
lid: no, skirt, plate format: 96 well standard, well: flat bottom, clear
feature
lid, skirt, plate format: 96 well standard, well: flat bottom, clear
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)