Merck
CLS354597
Corning® BioCoat 24 well plates
3 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface PET pkg of 24 ea (2 packs )Tissue Culture (TC)-treated surface
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41122102
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Corning® BioCoat Fibronectin Inserts, pore size 3 μm, PET, size 24 well
Materialien
PET
Verpackung
pkg of 24 ea (2 packs )
Hersteller/Markenname
Corning 354597
Größe
24 well
Porengröße
3 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Anwendung
Cell culture
Rechtliche Hinweise
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)