PTSP24H48
hängende Millicell®-24-Well-Zellkultureinsätze
pore size 3.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonym(e):
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene housing
translucent PET membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
2x106 pores/cm2
Verpackung
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parameter
37 °C max. temp.
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
Höhe
15.5 mm
Durchmesser
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
Einsatzarbeitsvolumen
0.2 mL
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.3 cm2
Farbe
translucent membrane
Porengröße
3.0 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
In Gewebekulturplatten aus Kunststoff können Zellen Medien nur von ihrer apikalen Seite erreichen, während bei Millicell®-Gewebekultureinsätzen die Zellen die Medien sowohl von ihrer apikalen als auch basolateralen Seite erreichen. Als Resultat imitieren Zellwachstum, -struktur und -funktion die In-vivo-Vorgänge genauer.
Das geflanschte Design des Einsatzes hängt ihn in dem Well der Kulturplatte auf und ermöglicht dadurch das Erreichen beider Seiten der Zellmonoschicht. Abstände zwischen den drei herausstehenden Armen ermöglichen das Pipettieren zwischen der Außenseite des Einsatzes und dem Well der Kulturplatte.
Anwendung
- Angiogenese
- Chemotaxis
- Feeder-Schichten
- Fluoreszenz-Nachweis/Immunhistochemie
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Vergleichbares Produkt
Ähnliches Produkt
Artikel
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
Protokolle
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.